SAB5702791
Anti-Thymidine Kinase 1 Antibody, clone 0V8O2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
TK2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
0V8O2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
26 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.42 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MSCINLPTVLPGSPSKTRGQIQVILGPMFSGKSTELMRRVRRFQIAQYKCLVIKYAKDTRYSSSFCTHDRNTMEALPACLLRDVAQEALGVAVIGIDEGQ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TK1(7083)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1