SAB5702751
Anti-FUBP1 Antibody, clone 1G6X5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
FBP, FUBP, hDH V
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
1G6X5, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
75 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.39 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
YQQQAQPPPAAPAGAPTTTQTNGQGDQQNPAPAGQVDYTKAWEEYYKKMGQAVPAPTGAPPGGQPDYSAAWAEYYRQQAAYYAQTSPQGMPQHPPAPQGQ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FUBP1(8880)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1