Principaux documents
SAB5702695
Sigma-Aldrich
Anti-PPP6C Antibody, clone 6O2N8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
PPP6C, PP6, PP6C, protein phosphatase 6 catalytic subunit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6O2N8, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
34 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.38 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
AISPRGAGWLFGAKVTNEFVHINNLKLICRAHQLVHEGYKFMFDEKLVTVWSAPNYCYRCGNIASIMVFKDVNTREPKLFRAVPDSERVIPPRTTTPYFL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP6C(5537)
Description générale
This gene encodes the catalytic subunit of protein phosphatase, a component of a signaling pathway regulating cell cycle progression. Splice variants encoding different protein isoforms exist. The pseudogene of this gene is located on chromosome X.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 206-305 of human PPP6C (O00743).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1