SAB5702685
Anti-CRK/CRKII Antibody, clone 4Y2C2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CRKII, p38
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4Y2C2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
37 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
1.01mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MAGNFDSEERSSWYWGRLSRQEAVALLQGQRHGVFLVRDSSTSPGDYVLSVSENSRVSHYIINSSGPRPPVPPSPAQPPPGVSPSRLRIGDQEFDSLPAL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CRK(1398)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
SAB5702685-100UL | 4065270692924 |