SAB5702608
Anti-KIF3A Antibody, clone 1C8K4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
FLA10, KLP-20
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
1C8K4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
80 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
1.15 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
YQEMIENYVHWNEDIGEWQLKCVAYTGNNMRKQTPVPDKKEKDPFEVDLSHVYLAYTEESLRQSLMKLERPRTSKGKARPKTGRRKRSAKPETVIDSLLQ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KIF3A(11127)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1