SAB5702606
Anti-TUBA4A (TUBA1) Antibody
rabbit monoclonal, 3P2D9
Synonyme(s) :
ALS22, H2-ALPHA, TUBA1
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-α-Tubulin Antibody, clone 3P2D9, Rabbit Monoclonal,
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3P2D9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
50 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.23 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
TGFKVGINYQPPTVVPGGDLAKVQRAVCMLSNTTAIAEAWARLDHKFDLMYAKRAFVHWYVGEGMEEGEFSEAREDMAALEKDYEEVGIDSYEDEDEGEE
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBA4A(7277)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1