Principaux documents
SAB5702596
Sigma-Aldrich
Anti-TWEAKR/Fn14/CD266 Antibody, clone 1G4T3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CD266, FN14, TWEAKR
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
1G4T3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
17 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
1.00 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MDCASCRARPHSDFCLGCAAAPPAPFRLLWPILGGALSLTFVLGLLSGFLVWRRCRRREKFTTPIEETGGEGCPAVALIQ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
TNFRSF12A (TNF Receptor Superfamily Member 12A) is a Protein Coding gene. Diseases associated with TNFRSF12A include Multiple Sclerosis and Stroke, Ischemic. Among its related pathways are ERK Signaling and CDK-mediated phosphorylation and removal of Cdc6
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-129 of human TWEAKR/Fn14/CD266 (Q9NP84).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IF/ICC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1