SAB5702501
Anti-Gephyrin Antibody, clone 9D0B0, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
GEPH, GPH, GPHRYN, HKPX1, MOCODC
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9D0B0, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
93 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.4 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MATEGMILTNHDHQIRVGVLTVSDSCFRNLAEDRSGINLKDLVQDPSLLGGTISAYKIVPDEIEEIKETLIDWCDEKELNLILTTGGTGFAPRDVTPEAT
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GPHN(10243)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
SAB5702501-100UL | 4065270696472 |