Principaux documents
SAB5702496
Sigma-Aldrich
Anti-SAMHD1 Antibody, clone 4C7B3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CHBL2, DCIP, HDDC1, MOP-5, SBBI88
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4C7B3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
72 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.33 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
NRAIRITKNQVSQLLPEKFAEQLIRVYCKKVDRKSLYAARQYFVQWCADRNFTKPQDGDVIAPLITPQKKEWNDSTSVQNPTRLREASKSRVQLFKDDPM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SAMHD1(25939)
Description générale
This gene may play a role in regulation of the innate immune response. The encoded protein is upregulated in response to viral infection and may be involved in mediation of tumor necrosis factor-alpha proinflammatory responses. Mutations in this gene have been associated with Aicardi-Goutieres syndrome. [provided by RefSeq, Mar 2010]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 527-626 of human SAMHD1 (Q9Y3Z3).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IHC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1