SAB5702435
Anti-PDIA6 Antibody, clone 2Q1L1, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ERP5, P5, TXNDC7
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2Q1L1, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
54 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
2mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MALLVLGLVSCTFFLAVNGLYSSSDDVIELTPSNFNREVIQSDSLWLVEFYAPWCGHCQRLTPEWKKAATALKDVVKVGAVDADKHHSLGGQYGVQGFPT
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDIA6(10130)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1