Principaux documents
SAB5702414
Sigma-Aldrich
Anti-RAB9A Antibody, clone 7O1G4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
RAB9
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7O1G4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
23 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MAGKSSLFKVILLGDGGVGKSSLMNRYVTNKFDTQLFHTIGVEFLNKDLEVDGHFVTMQIWDTAGQERFRSLRTPFYRGSDCCLLTFSVDDSQSFQNLSN
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAB9A(9367)
Description générale
Involved in the transport of proteins between the endosomes and the trans Golgi network. Involved in the recruitment of SGSM2 to melanosomes and is required for the proper trafficking of melanogenic enzymes TYR, TYRP1 and DCT/TYRP2 to melanosomes in melanocytes.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RAB9A (P51151).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IHC, IF/ICC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1