SAB5702374
Anti-RPA70/RPA1 Antibody, clone 5R7S3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
HSSB, MST075, REPA1, RF-A, RP-A, RPA70
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5R7S3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
70 kDa
Espèces réactives
human, rat
Concentration
0.55 mg/mL
Technique(s)
ChIP: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MVGQLSEGAIAAIMQKGDTNIKPILQVINIRPITTGNSPPRYRLLMSDGLNTLSSFMLATQLNPLVEEEQLSSNCVCQIHRFIVNTLKDGRRVVILMELE
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RPA1(6117)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1