SAB5702315
Anti-Gelsolin Antibody, clone 5O10O1, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ADF, AGEL
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5O10O1, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
86 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
1.5 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
DQTDGLGLSYLSSHIANVERVPFDAATLHTSTAMAAQHGMDDDGTGQKQIWRIEGSNKVPVDPATYGQFYGGDSYIILYNYRHGGRQGQIIYNWQGAQSTQ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GSN(2934)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1