SAB5702296
Anti-TGF beta induced (TGFBI) Antibody, clone 7Q5O9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
BIGH3, CDB1, CDG2, CDGG1, CSD, CSD1, CSD2, CSD3, EBMD, LCD1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7Q5O9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
66 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.19 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
AVQKVIGTNRKYFTNCKQWYQRKICGKSTVISYECCPGYEKVPGEKGCPAALPLSNLYETLGVVGSTTTQLYTDRTEKLRPEMEGPGSFTIFAPSNEAWAS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TGFBI(7045)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
SAB5702296-100UL | 4065270699787 |