SAB5702272
Anti-DNA-PKcs Antibody, clone 2U8W4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
PRKDC,DNA-PKcs,DNAPK,DNPK1,HYRC,HYRC1,IMD26,XRCC7,p350
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2U8W4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
469 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:100 - 1:500
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
SDPGLLTNTMDVFVKEPSFDWKNFEQKMLKKGGSWIQEINVAEKNWYPRQKICYAKRKLAGANPAVITCDELLLGHEKAPAFRDYVAVARGSKDHNIRAQEPESGLSEETQVKCLMDQATDPNILGRTWEGWEPWM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRKDC(5591)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3