SAB5702236
Anti-SATB2 Antibody, clone 3F9E1, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
SATB2,GLSS
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3F9E1, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
100 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
0.55 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:100
immunohistochemistry: 1:1000 - 1:2500
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:10000 - 1:11000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
HDVGLYPDQEAIHTLSAQLDLPKHTIIKFFQNQRYHVKHHGKLKEHLGSAVDVAEYKDEELLTESEENDSEEGSEEMYKVEAEEENADKSKAAPAEIDQR
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SATB2(23314)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3