Principaux documents
SAB5702218
Sigma-Aldrich
Anti-GSC Antibody, clone 6M7M6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
SAMS
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6M7M6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
28 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
0.58 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MPASMFSIDNILAARPRCKDSVLPVAHSAAAPVVFPALHGDSLYGASGGASSDYGAFYPRPVAPGGAGLPAAVSGSRLGYNNYFYGQLHVQAAPVGPACC
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GSC(145258)
Description générale
This gene encodes a member of the bicoid subfamily of the paired (PRD) homeobox family of proteins. The encoded protein acts as a transcription factor and may be autoregulatory. A similar protein in mice plays a role in craniofacial and rib cage development during embryogenesis. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human GSC (P56915).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1