SAB5702195
Anti-eIF2C3 Antibody, clone 8E0O6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
EIF2C3
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8E0O6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
97 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
1.88 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
RTERVGRSGNIPAGTTVDTDITHPYEFDFYLCSHAGIQGTSRPSHYHVLWDDNCFTADELQLLTYQLCHTYVRCTRSVSIPAPAYYAHLVAFRARYHLVDKEHDSAEGSHVSGQSNGRDPQALAKAVQIHQDTLRTMYFA
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AGO3(192669)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1