SAB5702143
Anti-FADD Antibody, clone 5L2O10, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
GIG3,MORT1,FADD,FADD
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5L2O10, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
28 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.3mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
LTELKFLCLGRVGKRKLERVQSGLDLFSMLLEQNDLEPGHTELLRELLASLRRHDLLRRVDDFEAGAAAGAAPGEEDLCAAFNVICDNVGKDWRRLARQLKVSDTKIDSIEDRYPRNLTERVRESLRIWKN
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FADD(8772)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
SAB5702143-100UL | 4065270650900 |