SAB5702087
Anti-Kinesin light chain 1 (KLC1) Antibody, clone 5C3P5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
KLC1, KLC, KNS2, KNS2A, kinesin light chain 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5C3P5, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.67 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
GGWYKACKVDSPTVTTTLKNLGALYRRQGKFEAAETLEEAAMRSRKQGLDNVHKQRVAEVLNDPENMEKRRSRESLNVDVVKYESGPDGGEEVSMSVEWNG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KLC1(3831)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1