MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB5701469
Sigma-Aldrich
Anti-CoREST/RCOR1 antibody produced in rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
1.15 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RCOR1(23186)
Description générale
This gene encodes a protein that is well-conserved, downregulated at birth, and with a specific role in determining neural cell differentiation. The encoded protein binds to the C-terminal domain of REST (repressor element-1 silencing transcription factor). [provided by RefSeq, Aug 2011]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human CoREST/RCOR1
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable