Principaux documents
SAB5700448
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-EIF4B-S422 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
EIF-4B, EIF4B, PRO1843
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
64
69
Espèces réactives
human
Concentration
1.31 mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer422)
Informations sur le gène
human ... EIF4B(1975)
Immunogène
A synthetic phosphorylated peptide around S422 of human EIF4B (NP_001408.2).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable