Principaux documents
SAB5700431
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PKC (pan) (gamma)-T514 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
PRKCA, PRKCB, PRKCD, PRKCE, PRKCG, PRKCH, PRKCQ
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
59-67
74-83
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
4.33 mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr514)
Informations sur le gène
human ... PRKCA(5578)
Immunogène
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T514 of human PKC (pan) (gamma)
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable