SAB5600147
Anti-PSA (Prostate Specific Antigen) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM323, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-APS, Anti-KLK2A1, Anti-PSA, Anti-hK3
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM323, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: 1:1000-1:5000
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable