SAB5300358
Monoclonal Anti-USP7 antibody produced in mouse
clone 5F11, ascites fluid
Synonyme(s) :
HAUSP, TEF1, USP7
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5F11, monoclonal
Poids mol.
128 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... HAUSP(7874)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against HAUSP
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable