SAB5201915
Monoclonal Anti-ERp57-Atto 390 antibody produced in mouse
clone 4F9, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-PDIA3
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
Atto 390 conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F9
monoclonal
Description
target molecular weight: 57 kDa
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human (Tested)
Conditionnement
pkg of 100 μg
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDIA3(2923)
Immunogène
Immunogen Species: Human
Immunogen Region: See Notes section/Other
Immunogen Description: Human recombinant ERp57 (Grp58) protein corresponding to amino acids 25 - 505 (his-tagged)
Application
Western blotting
Dilution 1:1000
Tissue/Cell Type Used: HeLa cell lysate
Immunofluorescence
Dilution 1:100
Tissue/Cell Type Used: HeLa
Description de la cible
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Autres remarques
Immunogen region: Amino acids 25-505
Lot Expiration/Retest Date: Expires 1 year from purchase
Other:
Immunogen region: Amino acids 25-505
Product type: Primary antibody
Antibody structure: Whole Antibody
Protein ID: NP_005304.3
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2