SAB5201888
Monoclonal Anti-HSP70-Allophycocyanin antibody produced in mouse
clone 1H11
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
70 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 1:250
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSPA1A(3303)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2