SAB5201834
Monoclonal Anti-ENaC alpha-Allophycocyanin antibody produced in mouse
clone 14E10
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
14E10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
85kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100
western blot: 1:1000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Scnn1a(25122)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2