SAB5201083
Monoclonal Anti-Versican - Percp antibody produced in mouse
clone S351-23, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti- ERVR, Anti-Chondroitin sulfate proteoglycan 2, Anti-GHAP, Anti-WGN 1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S351-23, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 350 kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Vcan(13003)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable