Principaux documents
SAB5200013
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AHSA1 antibody produced in mouse
clone 25F2.D9, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-Aha1, Anti-Ahsa1, Anti-C14orf3, Anti-HspC322, Anti-p38
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
25F2.D9, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 38 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ahsa1(217737)
Spécificité
Detects ~38 kDa. Can run up to 45 kDa on SDS Page.
Immunogène
Mouse Aha1
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in 0.02 M potassium phosphate, 0.15 M sodium chloride, pH 7.2, and 0.09% sodium azide
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable