SAB4702062
Monoclonal Anti-HLA-E purified produced in mouse
Synonyme(s) :
HLA class I histocompatibility antigen, MHC class I antigen E, alpha chain E
About This Item
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MEM-E/02, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
( Non-human primates), human
Concentration
1 mg/ml
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HLA-E(3133)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable