SAB4701091
Monoclonal Anti-CD263-APC antibody produced in mouse
clone TRAIL-R3-02
Synonyme(s) :
DcR1, Decoy receptor 1, TNFRSF10C, TRAIL receptor 3, TRAIL-R3
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TRAIL-R3-02, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
0.1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
Numéro d'accès
NM_003841.3
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNFRSF10C(8794)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable