SAB4701083
Monoclonal Anti-Vimentin-APC antibody produced in mouse
clone VI-RE/1
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
VI-RE/1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
0.1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 3 μg/mL
Numéro d'accès
NM_003380.3
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VIM(7431)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable