SAB4700699
IgM-FITC Isotype Control murine
clone PFR-03, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
IgM-Fluorescein isothiocyanate Isotype Control murine
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
PFR-03, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable