SAB4700560
Monoclonal Anti-Cd86 antibody produced in rat
clone GL-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GL-1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cd86(12524)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable