SAB4503018
Anti-p53 (Acetyl-Lys379), C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Antigen NY-CO-13, Cellular tumor antigen p53, Phosphoprotein p53, TP53, Tumor suppressor p53
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 43 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys379)
Informations sur le gène
human ... TP53(7157)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 344-393
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.