SAB4501834
Anti-MARK3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
C-TAK1, Cdc25C- associated protein kinase 1, MAP/microtubule affinity-regulating kinase 3, Protein kinase STK10, Ser/Thr protein kinase PAR-1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 86 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MARK3(4140)
Catégories apparentées
Description générale
The gene MARK3 (microtubule affinity regulating kinase 3) is mapped to human chromosome 14q32.3. It belongs to the Par-1 family of serine/threonine kinases.
Immunogène
Immunogen Range: 1-50
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable