SAB4501634
Anti-KCNJ9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
G protein-activated inward rectifier potassium channel 3, GIRK3, Inwardly rectifier K(+) channel Kir3.3, Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J member 9
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 44 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KCNJ9(3765)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 61-110
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable