SAB4500668
Anti-DRP-2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
CRMP2, Collapsin response mediator protein 2, DPYL2, DPYSL2, Dihydropyrimidinase related protein-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 62 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DPYSL2(1808)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 480-529
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable