SAB4300232
Anti-phospho-GRIA2 (pSer880) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-GLUR2 antibody produced in rabbit, Anti-GLURB antibody produced in rabbit, Anti-GluR-K2 antibody produced in rabbit, Anti-HBGR2 antibody produced in rabbit, Anti-glutamate receptor, ionotropic, AMPA 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~100 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(I-E-SP-V-K)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer880)
Informations sur le gène
human ... GRIA2(2891)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable