SAB4200681
Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) antibody, Mouse monoclonal
clone GFP-20, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) antibody produced in mouse, green fluorescent protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GFP-20, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 27 kDa
Espèces réactives
rat, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing GFP tagged fusion protein.
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing GFP tagged fusion protein.
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- dot blot
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- scanning electron microscope (SEM)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable