SAB2900456
Anti-XCR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
CCXCR1, Chemokine (C motif) receptor 1, Chemokine XC receptor 1, G protein-coupled receptor 5, GPR5, XCR1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1-2 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... XCR1(2829)
Description générale
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable