Principaux documents
SAB1410765
Sigma-Aldrich
Anti-SMAD9 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MADH6, MADH9, SMAD8A, SMAD8B
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 25.3 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMAD9(4093)
Description générale
SMAD family members, such as SMAD9, transduce signals from members of the TGF-beta (see TGFB1; MIM 190180) superfamily, which regulate growth, differentiation, apoptosis, and development (Nishita et al., 1999 [PubMed 10583507]).[supplied by OMIM
Immunogène
SMAD9 (AAH67766.1, 1 a.a. ~ 225 a.a) full-length human protein.
Sequence
MHSTTPISSLFSFTSPAVKRLLGWKQGDEEEKWAEKAVDSLVKKLKKKKGAMDELERALSCPGQPSKCVTIPGSLDGRLQVSHRKGLPHVIYCRVWRWPDLQSHHELKPLECCEFPFGSKQKEVCINPYHYRRVETPVLPPVLVPRHSEYNPQLSLLAKFRSASLHSEPLMPHNATYPDSFQQPPCSALPPSPSHAFSQSPCTASYPHSPGSPSEPESPYQHSDF
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable