SAB1409897
Monoclonal Anti-TTF2 antibody produced in mouse
clone 2B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HuF2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 39.38 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TTF2(8458)
Description générale
Immunogène
Sequence
QFPDRSVQRKVSPASGVSKKVEPSDPVARRVYLTTQLKQKKSTLASVNIQALPDKGQKLIKQIQELEEVLSGLTLSPEQGTNEKSNSQVPQQSHFTKTTTGPPHLVPPQPLPRRGTQPVGSLELK
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
SAB1409897-100UG | 4061829661755 |