Principaux documents
SAB1408063
Sigma-Aldrich
Anti-HLRC1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HLRC1, MGC4293
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Conjugué:
unconjugated
application:
WB
Clone:
polyclonal
Espèces réactives:
human
citations:
Technique(s):
western blot: 1 μg/mL
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~32.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DOHH(83475)
Description générale
This gene encodes a metalloenzyme that catalyzes the last step in the conversion of lysine to the unique amino acid hypusine in eukaryotic initiation factor 5A. The encoded protein hydroxylates deoxyhypusine to form hypusine in the mature eukaryotic initiation factor 5A protein. Alternative splicing results in multiple transcript variants
Immunogène
HLRC1 (NP_112594, 1 a.a. ~ 302 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVTEQEVDAIGQTLVDPKQPLQARFRALFTLRGLGGPGAIAWISQAFDDDSALLKHELAYCLGQMQDARAIPMLVDVLQDTRQEPMVRHEAGEALGAIGDPEVLEILKQYSSDPVIEVAETCQLAVRRLEWLQQHGGEPAAGPYLSVDPAPPAEERDVGRLREALLDESRPLFERYRAMFALRNAGGEEAALALAEGLHCGSALFRHEVGYVLGQLQHEAAVPQLAAALARCTENPMVRHECAEALGAIARPACLAALQAHADDPERVVRESCEVALDMYEHETGRAFQYADGLEQLRGAPS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable