Key Documents
SAB1405362
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MIB2 antibody produced in mouse
clone 3A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ20648, FLJ39787, ZZANK1, ZZZ5
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MIB2(142678)
Immunogène
MIB2 (AAH37542, 381 a.a. ~ 480 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IGDLDTVKRLQAGHGEWTDDMAPALGRVGKVVKVFGDGNLRVAVAGQRWTFSPSCLVAYRPEEDANLDVAERARENKSSLSVALDKLRAQKSDPEHPGRL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable