Principaux documents
SAB1405204
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAMK1D antibody produced in mouse
clone 4G12-1G4, ascites fluid
Synonyme(s) :
CKLiK, CaM-K1, CaMKID
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G12-1G4, monoclonal
Poids mol.
antigen ~68.46 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CAMK1D(57118)
Catégories apparentées
Description générale
This gene encodes a member of the Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase 1 subfamily of serine/threonine kinases. The encoded protein may be involved in the regulation of granulocyte function through the chemokine signal transduction pathway. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms of this gene have been described. (provided by RefSeq)
Immunogène
CAMK1D (AAH35745, 1 a.a. ~ 385 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MARENGESSSSWKKQAEDIKKIFEFKETLGTGAFSEVVLAEEKATGKLFAVKCIPKKALKGKESSIENEIAVLRKIKHENIVALEDIYESPNHLYLVMQLVSGGELFDRIVEKGFYTEKDASTLIRQVLDAVYYLHRMGIVHRDLKPENLLYYSQDEESKIMISDFGLSKMEGKGDVMSTACGTPGYVAPEVLAQKPYSKAVDCWSIGVIAYILLCGYPPFYDENDSKLFEQILKAEYEFDSPYWDDISDSAKDFIRNLMEKDPNKRYTCEQAARHPWIAGDTALNKNIHESVSAQIRKNFAKSKWRQAFNATAVVRHMRKLHLGSSLDSSNASVSSSLSLASQKDCLAPSTLCSFISSSSGVSGVGAERRPRPTTVTAVHSGSK
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable