Principaux documents
SAB1404042
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SMAD9 antibody produced in mouse
clone 1B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~38.65 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMAD9(4093)
Description générale
SMAD family members, such as SMAD9, transduce signals from members of the TGF-beta (see TGFB1; MIM 190180) superfamily, which regulate growth, differentiation, apoptosis, and development (Nishita et al., 1999 [PubMed 10583507]).[supplied by OMIM
Immunogène
SMAD9 (NP_005896, 146 a.a. ~ 260 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RHSEYNPQLSLLAKFRSASLHSEPLMPHNATYPDSFQQPPCSALPPSPSHAFSQSPCTASYPHSPGSPSEPESPYQHSDFRPVCYEEPQHWCSVAYYELNNRVGETFQASSRSVL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable