SAB1403747
Monoclonal Anti-DUSP3 antibody produced in mouse
clone 5B7, ascites fluid
Synonyme(s) :
VHR
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5B7, monoclonal
Poids mol.
antigen ~46.46 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DUSP3(1845)
Description générale
Immunogène
Sequence
MSGSFELSVQDLNDLLSDGSGCYSLPSQPCNEVTPRIYVGNASVAQDIPKLQKLGITHVLNAAEGRSFMHVNTNANFYKDSGITYLGIKANDTQEFNLSAYFERAADFIDQALAQKNGRVLVHCREGYSRSPTLVIAYLMMRQKMDVKSALSIVRQNREIGPNDGFLAQLCQLNDRLAKEGKLKP
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable