Principaux documents
SAB1403667
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHD4 antibody produced in mouse
clone 4H4, ascites fluid
Synonyme(s) :
DKFZp686E06161, Mi-2b, Mi2-BETA
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4H4, monoclonal
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHD4(1108)
Description générale
The product of this gene belongs to the SNF2/RAD54 helicase family. It represents the main component of the nucleosome remodeling and deacetylase complex and plays an important role in epigenetic transcriptional repression. Patients with dermatomyositis develop antibodies against this protein. (provided by RefSeq)
Immunogène
CHD4 (NP_001264, 1632 a.a. ~ 1730 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ETEPKGAADVEKVEEKSAIDLTPIVVEDKEEKKEEEEKKEVMLQNGETPKDLNDEKQKKNIKQRFMFNIADGGFTELHSLWQNEERAATVTKKTYEIWH
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable